Merck
518026
Sigma-Aldrich
Lithium salicylate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Salicylic acid lithium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.05
Beilstein:
3732791
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)