Merck
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
98%
Synonim(y):
(5-etylo[1,3]dioksan-5-ylo)metanol, 5-(hydroksymetylo)-5-etylo-1,3-dioksan, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Etylo-5-(hydroksymetylo)-1,3-dioksan, 5-Etylo-m-dioksan-5-metanol, Mono(1,1,1-trimetylolpropan) acetal formaldehydu
Wybierz wielkość
500 ML
569,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
569,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano właściwości fizyczne (takie jak temperatura wrzenia, współczynnik załamania światła i gęstość) 5-etylo-1,3-dioksano-5-metanolu.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)