Merck
517658
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lu(acac)3
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3COCHC(O)CH3]3Lu · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.29 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: lutetium
reagent type: catalyst
mp
158-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Lu](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Lu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Klucz InChI
HRUDKMKHQGBECZ-KJVLTGTBSA-K
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)