Merck
516562
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
WUCCJYOIAJTFFQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
130.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikhail Soloviev et al.
Journal of nanobiotechnology, 1(1), 4-4 (2003-07-25)
Traditional approaches to protein profiling were built around the concept of investigating one protein at a time and have long since reached their limits of throughput. Here we present a completely new approach for comprehensive compositional analysis of complex protein