Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description - | description derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (GC) | description 98% |
| assay 97% | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 52 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp 162-163 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.449 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.536, n20/D 1.535 (lit.) | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?