Przejdź do
568201
4-tert-Butylphenyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI key
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-tert-butylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of N-(4-tert-butylphenyl)-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxamide.
Disclaimer
Refrigerate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
571806478687317438
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5460 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
236-237 °C (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
bp
-
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)