Merck
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3