Merck
516090
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzanilide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CONHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
127-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
phenyl
ciąg SMILES
Nc1ccc(NC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-6-8-12(9-7-11)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
Klucz InChI
GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Preparation of 4'-Aminobenzanilide.
Spencer CE.
Journal of the American Chemical Society, 65(12), 2470-2471 (1943)
C R Clark et al.
Journal of medicinal chemistry, 28(9), 1259-1262 (1985-09-01)
A series of 4-aminobenzanilides derived from ring-alkylated anilines were prepared and evaluated for anticonvulsant activity. These benzanilides were prepared in the course of studies designed to determine the relationship between the benzamide structure and anticonvulsant effects. The compounds were tested