Próba
99%
mp
144-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)-c2ccc(Br)s2
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
Klucz InChI
SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.