Merck
733725
3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4Br2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
97-101 °C
SMILES string
Brc1ccsc1-c2sccc2Br
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-5-1-3-11-7(5)8-6(10)2-4-12-8/h1-4H
InChI key
KBRZCEVRNLKHAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene can potentially be used in the designing and synthesis of a variety of optoelectronic and electronic devices, which include organic solar cells, thin film transistors, chemical sensors and photovoltaic cells.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)