Merck
515434
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-ethylaniline
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(C2H5)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.597 (lit.)
gęstość
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Klucz InChI
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potent, selective inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B.
Xin Z, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(11), 1887-1890 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 553-553 (2014)