Merck
540986
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-nitrobenzene
96%
Synonim(y):
2-Nitroethylbenzene
Wybierz wielkość
25 G
174,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
174,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
1865655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
172-174 °C/18 mmHg (lit.)
mp
-13--10 °C (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
PXWYZLWEKCMTEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Etylo-2-nitrobenzen może być stosowany jako rozpuszczalnik do tworzenia wspomaganej membrany ciekłej (SLM) do stosowania w ekstrakcji elektromembranowej (EME).[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chuixiu Huang et al.
Journal of chromatography. A, 1326, 7-12 (2014-01-01)
In this work, a single-well electromembrane extraction (EME) device was developed based on a thin (100μm) and flat porous membrane of polypropylene supporting a liquid membrane. The new EME device was operated with a relatively large acceptor solution volume to
Andrea Šlampová et al.
Electrophoresis, 35(23), 3317-3320 (2014-09-17)
Selectivity of electromembrane extractions (EMEs) was fine-tuned by modifications of supported liquid membrane (SLM) composition using additions of various 18-crown-6 ethers into 1-ethyl-2-nitrobenzene. Gradually increased transfer of K(+) , the cation that perfectly fits the cavity of 18-crown-6 ethers, was
Andrea Šlampová et al.
Analytica chimica acta, 887, 92-100 (2015-09-01)
Electrolysis is omnipresent in all electrochemical processes including electromembrane extraction (EME). The effects of electrolysis on quantitative aspects of EME were comprehensively evaluated for a set of acidic (substituted phenols) and basic (basic drugs) analytes. EMEs were carried out across