Merck
543144
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hexene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
96%
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
allyl
chloro
ciąg SMILES
ClCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
Klucz InChI
BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Chloro-1-hexene is an ω-chloro-1-alkene. It reacts with β-substituted imines in the presence of a rhodium catalyst to afford tri- and tetra-substituted imines. It undergoes cross-coupling reaction in the presence of copper(II) chloride and 1-phenylpropyne.
Zastosowanie
6-Chloro-1-hexene may be used in the synthesis of 1-(5-hexen)-2,3-dimethyl-imidazolium chloride.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Stereoselective alkylation of a, ?-unsaturated imines via CH bond activation
Colby, Denise A., Robert G. Bergman, and Jonathan A. Ellman
Journal of the American Chemical Society, 128.17, 5604-5605 (2006)
The Signs of Si29-H1 and Si29-F19 Coupling Constants
Danyluk SS.
Journal of the American Chemical Society, 86.20, 4504-4505 (1964)
Copper nanoparticle-catalyzed cross-coupling of alkyl halides with Grignard reagents.
Kim JH and Chung YK.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(94), 11101-11103 (2013)
New ionic liquid-modified silica gels as recyclable materials for l-proline-or H?Pro?Pro?Asp?NH2-catalyzed aldol reaction
Aprile C, et al.
Green Chemistry, 9.12, 1328-1334 (2007)
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic