Merck
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
gęstość
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
175.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)