Merck
514403
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-methyl-2-cyclopenten-1-one
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC5H4(CH3)(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
tw
93-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-10-8-5-4-7(9)6(8)2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
LNFQBEVBVGDZOJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup