Merck
514292
Sigma-Aldrich
1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3C10H6-)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
118-121 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
Klucz InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R D Myers et al.
Psychopharmacologia, 42(2), 109-115 (1975-05-28)
Rats of three different strains were tested systematically for their selection of water or ethanol offered in a two-choice situation. In order that preference-aversion curves could be derived, the concentrations of ethanol were increased in strength from 3 to 30%