Merck
400270
Sigma-Aldrich
Lithium thiophenolate solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Thiophenol lithium salt
Wybierz wielkość
100 ML
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.11
Beilstein:
3597301
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: lithium
stężenie
1.0 M in THF
bp
67 °C
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications