Merck
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
gęstość
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
Klucz InChI
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)