Merck
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
Wybierz wielkość
1 G
762,00 zł
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
762,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HfO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.95%
Formularz
powder
gęstość
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Klucz InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.