Merck
429066
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
Synonim(y):
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
Wybierz wielkość
5 ML
476,00 zł
25 ML
1770,00 zł
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
476,00 zł
25 ML
1770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)3OSi(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
sodium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane is a bromo silyl ether.
Zastosowanie
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane may be used to introduce propanol functionality to many pharmaceuticals.[1][2][3][4]
It may be used as an alkylating agent in the synthesis of the following:
  • N-[2-[N-[3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propyl]-N-ethylamino]ethyl]phthalimide[5]
  • O-(3-tert-butyldimethylsilyloxypropyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester[6]
  • tert-butyldimethyl-[3-(3-methyl-2-nitrophenoxy)propoxy]silane[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of O-(3-[18F] Fluoropropyl)-L-tyrosine (L-[18F] FPT) and its biological evaluation in 9L tumor bearing rat.
Moon BS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(1), 91-96 (2005)
A concise total synthesis of (+/-)-vigulariol.
J Stephen Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(3), 437-440 (2006-12-06)
Ramani R Ranatunge et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(9), 2180-2193 (2004-04-16)
The synthesis of a series of novel pyrazoles containing a nitrate (ONO(2)) moiety as a nitric oxide (NO)-donor functionality is reported. Their COX-1 and COX-2 inhibitory activities in human whole blood are profiled. Our data demonstrate that pyrazole ring substituents
Mechanisms of ZnII-activated magnetic resonance imaging agents.
Major JL, et al.
Inorganic Chemistry, 47(22), 10788-10795 (2008)
Margaret M Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 69(9), 2967-2975 (2004-04-24)
Synthesis of indolo[6,7-a]pyrrolo[3,4-c]carbazoles 1, a new class of cyclin D1/CDK4 inhibitors, by oxidation of the corresponding aryl indolylmaleimides 2, will be described. Two approaches to the synthesis of 2 were identified that required new methods for the synthesis of 7-substituted