Merck
511854
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
62-65 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)N=C=S
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-12-8-4-7(11-6-15)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
AFWKAIYTSPWWCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)