Merck
476439
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
98%
Wybierz wielkość
1 G
93,00 zł
93,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
93,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
93,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.627 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
gęstość
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isothiocyanate
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactivity of di (azido) bis (phosphine) complexes of Ni (II), Pd (II) and Pt (II) toward organic isothiocyanates: synthesis, structures, and properties of bis (tetrazole-thiolato) and bis (isothiocyanato) complexes.
Kim YJ, et al.
Dalton Transactions, 17, 3357-3364 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 565-565 (2014)
Preparation of aryl isothiocyanates via protected phenylthiocarbamates and application to the synthesis of caffeic acid (4-isothiocyanato)phenyl ester.
X Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 65(19), 6237-6240 (2000-09-16)