Merck
511749
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) phthalocyanine dichloride
Dye content 95 %
Synonim(y):
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16Cl2N8Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
692 nm
ciąg SMILES
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
Klucz InChI
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)