Merck
511439
Sigma-Aldrich
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
Wybierz wielkość
5 G
212,50 zł
25 G
1600,00 zł
212,50 zł
Cena katalogowa425,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
212,50 zł
25 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
212,50 zł
Cena katalogowa425,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Opis ogólny
trans-4-(dimetyloamino)-3-buten-2-on jest α,β-nienasyconym ketonem. Jego entalpia parowania w temperaturze wrzenia (474,25K) wynosi 41,416kjoule/mol.[1]
Zastosowanie
trans-4-(dimetyloamino)-3-buten-2-on może być stosowany do otrzymywania 1,3,5-triacetylobenzenu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)