Merck
511412
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate
99%
Synonim(y):
2-Methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
99%
Próba
99%
mp
134-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ICXKIKDXKRONLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate is a 2-substituted 1H-indole-3-carboxylate derivative. It can be prepared by reacting 2-iodoaniline with ethyl acetoacetate sodium salt in the presence of copper iodide.
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • 2-methyl-3-[5-substituted phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-1H-indoles as antimicrobial agents
  • Aminoheterocycle via N-amination of heterocyclic compounds with O-benzoylhydroxylamines
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)