Merck
51092
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenol
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Postać
solid
mp
52-55 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
Klucz InChI
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4,5-Trifluorophenol is a halo-substituted phenol. It participates in the synthesis of difluorooxymethylene-bridged liquid crystals.
Zastosowanie
3,4,5-Trifluorophenol may be used in the synthesis of 3,4,5-trifluorophenoxymethyl-substituted polystyrene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Difluorooxymethylene-Bridged Liquid Crystals: A Novel Synthesis Based on the Oxidative Alkoxydifluorodesulfuration of Dithianylium Salts.
Kirsch P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(8), 1480-1484 (2001)
Liquid crystal alignment properties of polystyrene derivatives containing fluorinated side groups.
Kang H, et al.
Macromolecular Research, 18(1), 78-85 (2010)