Merck
510297
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxypyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
95%
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A building block for the β-alanine moiety of an αvβ3 antagonist and for the synthesis of a potent and selective somatostatin sst3 receptor antagonist.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A scaleable synthesis of methyl 3-amino-5-(4-fluorobenzyl)-2-pyridinecarboxylate.
Organic Process Research & Development 11.5 (2007): 899-902
Boros EE, et al.
Organic Process Research & Development, 11(5), 899-902 (2007)
Negishi Cross-Coupling Reactions Catalyzed by an Aminophosphine-Based Nickel System: A Reliable and General Applicable Reaction Protocol for the High-Yielding Synthesis of Biaryls.
Gerber R and Frech CM.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(42), 11893-11904 (2011)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3469 (2003)
Nobuyoshi Yasuda et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1959-1966 (2004-04-03)
A practical preparation of an alpha(v)beta(3) antagonist is reported. The antagonist consists of three key components, a tetrahydronaphthyridine moiety, a beta-alanine moiety, and a central imidazolidone moiety. The tetrahydronaphthyridine component was prepared using two different methods, both of which relied
Jiabing Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(4), 1049-1052 (2004-03-12)
A series of 3-substituted tetrahydro-[1,8]naphthyridine containing alpha(v)beta(3) antagonists was prepared. A comparison of their in vitro IC(50) values to the electron properties of the 3-substituents revealed a good linear Hammett correlation (rho=-1.96, R(2)=0.959). Electron-withdrawing groups at the 3-position of the