Merck
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
≥97.0% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15F6N2Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (T)
zanieczyszczenia
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
ciąg SMILES
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)