Merck
50920
Sigma-Aldrich
Guanidine acetate salt
≥99%
Synonim(y):
Guanidinium monoacetate
Wybierz wielkość
25 G
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
564,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
3565247
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
Klucz InChI
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shan Xu et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 66(5), 125-130 (2020-10-13)
Diarrhea is a disease, and patients must have bowel movements at least three times per day. This condition may last for several days and may cause dehydration due to fluid loss. Spleen-deficiency makes a person more vulnerable to some infectious
A TG-DSC investigation of the thermal dissociation of selected guanidinium salts.
Wendlandt WW, et al.
Thermochimica Acta, 75(1), 239-244 (1984)