Przejdź do
RDD001
Guanidine hydrochloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Synonim(y):
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
quality
free-flowing
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M
density
1.3 g/cm3 (lit.)
absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4505G327250940
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
description
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
description
Molecular Biology, ≥99%
description
≥99.0% (AT)
grade
anhydrous
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M
solubility
H2O: 6 M
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)