Merck
498211
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
(-)-chiro-inozytol, L-chiro-inozytol
Wybierz wielkość
5 G
570,00 zł
570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
570,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
zakres etykietowania
1.5-2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
Klucz InChI
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reacts with nucleophiles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)