Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(13CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mp 132-135 °C (dec.) (lit.) | mp 132-135 °C (dec.) (lit.) | mp 299-300 °C (subl.) (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
341.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
172.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?