Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
825,00 zł
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
240 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-VQEHIDDOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % D, 99 atom % 13C |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D, 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 52 °C (lit.) | bp 52 °C (lit.) | bp 52 °C (lit.) | bp 52 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1520-57-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?