Merck
498041
Sigma-Aldrich
Cyclopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo(cyklopentylo)cynk, Bromocyklopentylocynk
Wybierz wielkość
50 ML
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GOPYCBPMCCJYSN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek cyklopentylocynku jest odczynnikiem cynkoorganicznym, który może być stosowany w:
  • Syntezie polifunkcyjnych indoli poprzez reakcję z różnymi solami aryldiazoniowymi na drodze syntezy indoli Fischera.[1]
  • Reakcjach krzyżowego sprzęgania Negishi z różnymi haloarenami w obecności katalizatora złożonego z Pd.[2]
  • Otrzymywanie arylowych ketonów alkilowych poprzez alkilowanie arylowych pochodnych N-metylo-N-tosylo lub N-benzylo-N-(tert-butoksykarbonylo) amidowych w obecności katalizatora Ni i liganda imidazolidynylidenowego.[3]
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Efficient preparation of polyfunctional indoles via a zinc organometallic variation of the Fischer indole synthesis
Zhang Z-G, et al.
Synthesis, 2011(01), 23-29 (2011)
Nickel-catalyzed alkylation of amide derivatives
Simmons BJ, et al.
ACS Catalysis, 6(5), 3176-3179 (2016)
Mild Negishi cross-coupling reactions catalyzed by acenaphthoimidazolylidene palladium complexes at low catalyst loadings
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(15), 7436-7444 (2013)