Przejdź do
498963
Isobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
(2-Methylpropyl)zinc bromide, Bromo(2-methylpropyl)zinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1087,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1087,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.943 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Isobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reagent in the palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct a carbon-carbon bond by reacting with aryl or heteroaryl halides . It is also used to prepare regioselective unsaturated ketones by reacting with tert-butyl isocyanide via an allylic carbonylative coupling reaction in the presence of a nickel catalyst.
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250066255025248630
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in dibromomethane
description
2.0 M in diethyl ether
description
33 wt. % in acetic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.943 g/mL at 25 °C
density
2.522 g/mL at 25 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C
density
1.354 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in dibromomethane
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
30-32% HBr, 33 wt. % in acetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 126403-67-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)