Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| diam. 142 mm | diam. 25 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm |
| pore size 83 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size, 83 % porosity | pore size 83 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size, 83 % porosity |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| parameter 320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 320 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 320 mL/min-cm2 water flow rate |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?