Merck
497614
Sigma-Aldrich
2-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BrZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h1,7-10H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-,10+;;
Klucz InChI
HHXSMOCPPVCAHH-DHNWFJROSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)