Merck
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
aktywność właściwa
2.0 ethoxy groups/molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~314
zawiera
300 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Klucz InChI
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)