Merck
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Synonim(y):
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
Wybierz wielkość
100 ML
665,00 zł
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
665,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~644
zawiera
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
Klucz InChI
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)