Merck
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
Synonim(y):
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~484
Poziom jakości
zawiera
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)