This product has not been tested for suitability as a solvent for ICP-MS analysis. No trace analysis testing has been performed. Currently, there is no kerosene product available that has been determined as suitable for this application. Note that product 54362, ICP solvent for inorganic trace analyis, is a hydrotreated light petroleum distillate and is listed as a kerosene equivalent which may be of interest. Please see the link below to review this product or a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/54362#product-documentation
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.75 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
kinematic viscosity
1.43 cSt(40 °C)
bp
180-188 °C
transition temp
flash point 54 °C
density
0.758 g/cm3 at 15.6 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Właściwości fizykochemiczne i antybakteryjne emulsji stabilizowanej inteligentnymi nanosferami Janus: Badania te wykorzystują właściwości rozpuszczalnikowe nafty w opracowywaniu innowacyjnych systemów emulsyjnych o ulepszonych właściwościach antybakteryjnych do zastosowań w bezpieczeństwie i konserwacji żywności (Zhu et al., 2024).
- Badanie biosurfaktantu z Halobacterium jilantaiense jako leku przeciwko HIV i wirusowi zika: Wykazano rolę nafty w ekstrakcji i charakteryzowaniu biosurfaktantów do zastosowań farmaceutycznych, podkreślając jej potencjał w leczeniu chorób wirusowych (Almuhayawi et al., 2024).
- Multi-omiczne badanie asocjacyjne degradacji heksadekanu w szczepie haloarchaeal Halogranum rubrum RO2-11: Wykorzystuje naftę jako modelowy węglowodór do badania ścieżek degradacji mikrobiologicznej, podkreślając jej znaczenie w badaniach bioremediacji środowiska (Huang et al., 2024).
- Superhydrofobowe membrany na bazie nanocząstek bio-miedzi do zrównoważonego oddzielania oleju od wody: Bada skuteczność nafty w testowaniu wydajności zaawansowanych technologii separacji, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i oczyszczania ścieków (Beagan et al., 2024).
- Badania przesiewowe promieniowców produkujących biosurfaktanty: Podkreśla wykorzystanie nafty w badaniach przesiewowych promieniowców do produkcji biosurfaktantów, które mogą być stosowane do usuwania wycieków ropy naftowej i odpadów przemysłowych, demonstrując jej przydatność w naukach o środowisku (Ayoib i in., 2024).
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nafta
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F
flash_point_c
38 °C
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-48-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Dear, Can we use Kerosine EMPLURA for diluting organic standards for ICP-MS?