Merck
496472
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxymethyl)cyclohexylmethyl] glutarate
Synonim(y):
VEctomer® 4020 vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
Klucz InChI
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)