Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI key
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 85%, technical grade | description mixture of cis and trans, 99% | description BioUltra, ≥99.0% (GC) | description ≥99.0% (titration) |
| assay 85% | assay 99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (titration) |
| grade technical grade | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| refractive index n20/D 1.482 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.447 | refractive index - |
| bp 262 °C (lit.) | bp 283 °C (lit.) | bp 245 °C (lit.) | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?