Merck
495875
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidinecarboxylic acid
98%
Synonim(y):
(±)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-pipecolinic acid, Boc-DL-Pip-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Beilstein:
3652038
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
130-133 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)