Merck
495581
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5925 (lit.)
tw
294 °C (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-5-4-8-13(9-11)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H
Klucz InChI
HOJSXCMKZBXNEN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Phenoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3-phenoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Zastosowanie
3-Phenoxyphenyl isocyanate may be used in the synthesis of 1-(8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carbonyl)-4-(3-phenoxyphenyl)semicarbazide.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-assisted synthesis of novel 8-chloro-[1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridine derivatives.
Zhang L, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 39(4), 867-873 (2015)