Merck
495433
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
5 wt. % in hexanes
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
51.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
5 wt. % in hexanes
bp
68-70 °C
gęstość
0.68 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)