Merck
213217
Sigma-Aldrich
Lithium amide
greener alternative
powder, 95%
Synonim(y):
Aminolithium, Lithamide
Wybierz wielkość
5 G
194,00 zł
100 G
337,00 zł
500 G
1480,00 zł
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
194,00 zł
100 G
337,00 zł
500 G
1480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
380-400 °C
gęstość
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
Klucz InChI
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium amide (LiNH2) is an amide of an alkali metal with lithium atoms having larger positive charges than hydrogen atoms. It is a moisture-sensitive molecule that converts to LiOH and NH3 on reaction with H2O. LiNH2 is majorly used in hydrogen storage applications.[1][2][3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Reagent for synthesis of:
Antiinflamatory and preoresolving protectin D1[4]
Chemotype dipeptidyl peptidase IV inhibitors[5]
Sterically congested triarylamines[6]
Dyes displaying large Stokes shifts[7]
GM1 ganglioside derivatives[8]
Reagent for cross-coupling of aryl chlorides and amines[9]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G. Bordeau, et al.,
Tetrahedron Letters, 51, 4429-4432 (2010)
Rylan J Lundgren et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(6), 1983-1991 (2009-12-22)
The syntheses of 2-(di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline (L1, 71%) and 2-(di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline (L2, 74 %), and their application in Buchwald-Hartwig amination, are reported. In combination with [Pd(allyl)Cl](2) or [Pd(cinnamyl)Cl](2), these structurally simple and air-stable P,N ligands enable the cross-coupling of aryl and heteroaryl chlorides
N. Ogawa and Y. Kobayashi,
Tetrahedron Letters, 52, 3001-3004 (2011)
Yukihiro Nishio et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(24), 7246-7249 (2010-11-16)
Structures containing the (R)-3-amino-3-methyl piperidine unit as a new pharmacophore moiety have been shown to possess moderate inhibitory activity for DPP-4 with good pharmacokinetics profile. One of these compounds was found to have good oral bioavailability and PK/PD profile in
Kiyotaka Goshome et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-10)
Hydrogenation of a lithium-potassium (double-cation) amide (LiK(NH₂)₂), which is generated as a product by ammonolysis of litium hydride and potassium hydride (LiH-KH) composite, is investigated in details. As a result, lithium amide (LiNH₂) and KH are generated after hydrogenation at
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.