Merck
495190
Sigma-Aldrich
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CrPO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.97 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
mp
120-140 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Klucz InChI
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)