374067
Sodium chlorodifluoroacetate
96%
Synonim(y):
Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
196-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3