Merck
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-phenylethanol
97%
Synonim(y):
(R)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
3196196
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
mp
59-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges